Key Documents
25508
Sigma-Aldrich
Potassio sodio tartrato
puriss., 99.0-101.0% (calc. on H2O free substance), meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FC, E 337
Sinonimo/i:
Acido L(+)-tartarico, Sale di Rochelle, Sale di Segnette
About This Item
Formula condensata:
KOCOCH(OH)CH(OH)COONa · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.22
Beilstein:
6113568
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
puriss.
Livello qualitativo
Saggio
99.0-101.0% (calc. on H2O free substance)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +28.0 to +30.0°
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FC, E 337
Impurezze
acidity or alkalinity, in accordance
residual solvent, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.003% total nitrogen (N)
≤0.004% ammonium (NH4)
≤0.004% free alkali (as NaOH)
≤0.0075% free acid (as C4H6O6)
24-26% water (Karl Fischer)
Perdita
21-26% loss on drying, 150 °C, 3 h
pH
6.5-8.5 (20 °C, 1%)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤1 mg/kg
Ba:, in accordance
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Compatibilità
passes test for appearance of solution
Stringa SMILE
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Descrizione generale
Il potassio sodio tartrato tetraidrato (sale di Rochelle) esiste in fase ferroelettrica nell′intervallo di temperatura tra 255 e 279 K. In questa fase, cristallizza nel sistema monoclino e mostra il gruppo spaziale P21. La soluzione acquosa satura di potassio sodio tartrato (sale di Rochelle) è stata usata nella preparazione dei suoi cristalli tetraidrati.
Il potassio sodio tartrato tetraidrato è un cristallo ferroelettrico con effetto piezoelettrico e coefficiente di accoppiamento elettromeccanico elevati.
Applicazioni
Il potassio sodio tartrato tetraidrato può essere usato come componente per la preparazione del reagente DNS (acido 3,5- dinitrosalicilico) e della soluzione B di Fehling, usati per determinare lo zucchero riducente.
Il potassio sodio tartrato tetraidrato è stato usato nel saggio per l′attività della β-1,3-glucanasi
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Jan T, et al
Fundamentals of Piezoelectric Sensorics: Mechanical, Dielectric, and Thermodynamical Properties of Piezoelectric Materials, 11-11 (2010)
Organic nonvolatile memory devices based on ferroelectricity.
Naber RCG, et al.
Advanced Materials, 22(9), 933-945 (2010)
Wen-Bin Du et al.
Analytical chemistry, 82(23), 9941-9947 (2010-11-04)
This paper describes DropLab, an automated microfluidic platform for programming droplet-based reactions and screening in the nanoliter range. DropLab can meter liquids with picoliter-scale precision, mix multiple components sequentially to assemble composite droplets, and perform screening reactions and assays in
Screening of African traditional vegetables for their alpha-amylase inhibitory effect.
Odhav B, et al.
Journal of Medicinal Plants Research, 4(14), 1502-1507 (2010)
Nandini P Shetty et al.
Journal of experimental botany, 60(15), 4287-4300 (2009-11-03)
The accumulation of the pathogenesis-related (PR) proteins beta-1,3-glucanase and chitinase and structural defence responses were studied in leaves of wheat either resistant or susceptible to the hemibiotrophic pathogen Septoria tritici. Resistance was associated with an early accumulation of beta-1,3-glucanase and