90860
Lipasi
powder, slightly beige, >2 U/mg
Sinonimo/i:
Triacilglicerolo acilidrolasi, Triacilglicerolo lipasi
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Attività specifica
>2 U/mg
Colore
slightly beige
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Le lipasi catalizzano l′idrolisi dei triacilgliceroli in glicerolo e acidi grassi liberi.
Definizione di unità
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1