88021102
Chang Liver (HeLa derivative) cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, human cervix, Epithelial
Sinonimo/i:
Chang Liver cell line (HeLa derivative)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human cervix
Livello qualitativo
Stato
liquid
Confezionamento
tube of 5 μg 88021102-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88021102-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal no. 70
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Confezionamento
Profilo DNA
CSF1PO: 10
D13S317: 12,14
D16S539: 9,10
D5S818: 12
D7S820: 8,12
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16,18
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
88021102-1VL | 4061833057186 |