83219
Protein G
immobilized on cross-linked 4% agarose
Sinonimo/i:
Protein G agarose
About This Item
Codice UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Protein G, immobilized on cross-linked 4% agarose,
Stato
powder
Capacità
≥15 mg/mL, gel binding capacity (human IgM)
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
protein G, attached to 4% cross-linked beaded agarose, stabilized with lactose which must be removed prior to use by washing gel onto filter; 1 g powder yields ~4 mL swollen gel
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Xiao Liu et al.
Genome research, 15(3), 421-427 (2005-02-16)
We have developed a new method for determining the DNA-binding specificity of proteins. In DIP-chip (DNA immunoprecipitation with microarray detection), protein.DNA complexes are isolated from an in vitro mixture of purified protein and naked genomic DNA. Whole-genome DNA microarrays are