76275
PBFI-AM
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
Sinonimo/i:
Potassium indicator PBFI-AM, Potassium-binding benzofuran isophthalate-AM
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (HPCE)
Forma fisica
powder
Solubilità
DMSO: soluble
methanol: soluble
Fluorescenza
λex 334 nm; λem 525 nm (with Na)
λex 370 nm; λem 540 nm in methanol
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc2cc(oc2cc1N3CCOCCOCCN(CCOCCOCC3)c4cc5oc(cc5cc4OC)-c6ccc(cc6C(=O)OCOC(C)=O)C(=O)OCOC(C)=O)-c7ccc(cc7C(=O)OCOC(C)=O)C(=O)OCOC(C)=O
InChI
1S/C58H62N2O24/c1-35(61)75-31-79-55(65)39-7-9-43(45(23-39)57(67)81-33-77-37(3)63)51-25-41-27-53(69-5)47(29-49(41)83-51)59-11-15-71-19-21-73-17-13-60(14-18-74-22-20-72-16-12-59)48-30-50-42(28-54(48)70-6)26-52(84-50)44-10-8-40(56(66)80-32-76-36(2)62)24-46(44)58(68)82-34-78-38(4)64/h7-10,23-30H,11-22,31-34H2,1-6H3
AUKRBWNSOWVABU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articoli
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.