216254
BCECF/AM
A variable mixture of cell-permeable ester derivatives of BCECF that are hydrolyzed by cytosolic esterases to yield intracellularly trapped indicator BCECF.
Sinonimo/i:
BCECF/AM, 2ʹ,7ʹ- bis-(Carboxyethyl)-5(6ʹ)-carboxyfluorescein Acetoxymethyl Ester, 2ʹ,7ʹ-bis-(Carboxyethyl)-5(6ʹ)-carboxyfluorescein Acetoxymethyl Ester
Saggio
≥85% (mixture of isomers, HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to yellow
Solubilità
acetonitrile: 25 mg/mL
DMF: soluble
DMSO: soluble
Fluorescenza
λex 500-504 nm
λem 525-531 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1C3(c4c(cc(c(c4)CCC(=O)OCOC(=O)C)OCOC(=O)C)Oc5c3cc(c(c5)OCOC(=O)C)CCC(=O)OCOC(=O)C)c2c(cc(cc2)C(=O)OCOC(=O)C)C1=O
InChI
NTECHUXHORNEGZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Monitor intracellular pH changes
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Hayashi, H., et al. 1992. Am. J. Physiol. 262, C628.
Sasaki, S., et al. 1992. Biochim. Biophys. Acta 1137, 45.
Miyata, H., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun. 163, 500.
Weiner, I.D., and Hamm, L.L. 1989. Am. J. Physiol.256, F957.
WGK 3