Documenti fondamentali
61431
SAFC
UV-VIS detectable IEF Marker
BioChemika, pI 6.5
Sinonimo/i:
IEF Marker, UV-VIS detectable
About This Item
Codice UNSPSC:
41105336
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioChemika
Temperatura di conservazione
2-8°C
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)