60218
Fosfato di potassio
BioUltra, for molecular biology, anhydrous, ≥99.5% (T)
Sinonimo/i:
Fosfato di potassio prim., Fosfato monopotassico, Potassio diidrogeno fosfato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Molecular Biology
for molecular biology
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99.5% (T)
Stato
powder or crystals
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
4.0-4.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Punto di fusione
252.6 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Densità
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.050
λ: 280 nm Amax: 0.045
Stringa SMILE
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?