56250
trans-4-Hydroxy-L-proline
≥99.0% (NT), BioXtra
Sinonimo/i:
(2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Hyp
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
trans-4-Hydroxy-L-proline, BioXtra, ≥99.0% (NT)
Nome Commerciale
BioXtra
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (NT)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −76.0±1.5°, c = 5% in H2O
Impurezze
≤0.3% foreign amino acids
Residuo alla calcinazione
≤0.1% (as SO4)
Perdita
≤0.1% loss on drying, 110 °C
Colore
colorless to white
Punto di fusione
273 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?