56224
L-(+)-Gulose
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D +23.0±2°, 24 hr, c = 0.5% in H2O
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6?/m0/s1
WQZGKKKJIJFFOK-QRXFDPRISA-N
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves