Key Documents
50200
Sigma-Aldrich
Gly-Gly
≥99.0% (NT), suitable for ligand binding assays, BioXtra
Sinonimo/i:
Diglicina, Glicil-glicina
About This Item
Formula condensata:
NH2CH2CONHCH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.12
Beilstein:
1765223
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
product name
Gly-Gly, BioXtra, ≥99.0% (NT)
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99.0% (NT)
Forma fisica
powder
tecniche
ligand binding assay: suitable
Residuo alla calcinazione
≤0.1% (as SO4)
Perdita
≤1% loss on drying, 110 °C
Colore
white
Intervallo di pH utile
7.5-8.9
pKa (25 °C)
8.2
Punto di fusione
220-240 °C (dec.)
Solubilità
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
La glicina è un amminoacido non essenziale. L′influsso del calcio attraverso la membrana cellulare è mediato dal canale regolato dalla glicina. La glicina partecipa alla sintesi delle porfirine, della purina e della serina. Agisce inoltre da agonista competitivo per il glutammato nel legame ai recettori del NMDA (N-metil-D-aspartato). La sintesi della glicina può aumentare nelle cellule cancerose a rapida proliferazione a causa della maggiore domanda di questo amminoacido. È noto che la diglicina catalizza la formazione degli omodipeptidi e degli eterodipeptidi in maniera più efficiente rispetto alla glicina.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Glycine and diglycine as possible catalytic factors in the prebiotic evolution of peptides.
Plankensteiner K
Origins of Life and Evolution of the Biosphere : the Journal of the International Society For the Study of the Origin of Life, 32(3), 225-236 (2002)
Metabolite Profiling Identifies a Key Role for Glycine in Rapid Cancer Cell Proliferation
Mohit Jain
Science, 336(6084), 1040-1044 (2012)
Sebastian A Wagner et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 11(12), 1578-1585 (2012-07-14)
Posttranslational modifications of proteins increase the complexity of the cellular proteome and enable rapid regulation of protein functions in response to environmental changes. Protein ubiquitylation is a central regulatory posttranslational modification that controls numerous biological processes including proteasomal degradation of
Daniel H Haft et al.
PloS one, 6(12), e28886-e28886 (2011-12-24)
The rhomboid family of serine proteases occurs in all domains of life. Its members contain at least six hydrophobic membrane-spanning helices, with an active site serine located deep within the hydrophobic interior of the plasma membrane. The model member GlpG
P B Armentrout et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 23(4), 621-631 (2011-09-29)
We present a full computational description of the fragmentation reactions of protonated diglycine (H(+)GG). Relaxed potential energy surface scans performed at B3LYP/6-31 G(d) or B3LYP/6-311 + G(d,p) levels are used to map the reaction coordinate surfaces and identify the transition states (TSs) and