G1002
Gly-Gly
≥99% (titration)
Sinonimo/i:
Diglicina, Glicil-glicina
Saggio
≥99% (titration)
Stato
powder
Colore
white
Intervallo di pH utile
7.5-8.9
pKa (25 °C)
8.2
Punto di fusione
262-264 °C
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Stringa SMILE
NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC15A1(6564)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
MUSCLE AND HUMAN UTERUS*
Protocolli
This procedure may be used for all Phosphoglucomutase products except for Phosphoglucomutase, Catalog Number P4109.
Enzymatic Assay of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (EC 1.1.1.49)