Key Documents
47614
Sigma-Aldrich
Fluram
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥99.0% (UV)
Sinonimo/i:
Fluorescamina, 4-fenilspiro-[furan-2(3H),1-ftalan]-3,3′-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.26
Beilstein:
921143
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥99.0% (UV)
Punto di fusione
153-157 °C (lit.)
153-157 °C
Solubilità
acetonitrile: soluble
ethanol: soluble
Fluorescenza
λex 234 nm
λex 390 nm; λem 480 nm in 0.5 M borate pH 8.5 (after derivatization with L-leucine)
Compatibilità
suitable for fluorescence
Stringa SMILE
O=C1OC2(OC=C(C2=O)c3ccccc3)c4ccccc14
InChI
1S/C17H10O4/c18-15-13(11-6-2-1-3-7-11)10-20-17(15)14-9-5-4-8-12(14)16(19)21-17/h1-10H
ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Fluram (fluorescamina) è un reagente non fluorescente che reagisce rapidamente in condizioni lievi con ammine primarie in aminoacidi e peptidi e altre molecole per formare composti stabili, altamente fluorescenti. La fluorescamina è utile nel saggio fluorometrico di aminoacidi, proteine ed enzimi proteolitici e come reagente di derivatizzazione precolonna. È efficace nel bloccare gruppi amino terminali generati di recente nelle analisi delle sequenze proteiche.
Reagente non fluorescente che reagisce rapidamente in condizioni lievi con ammine primarie in aminoacidi e peptidi per formare composti stabili, altamente fluorescenti. Basso background dovuto all′idrolisi. Utile nel saggio fluorometrico di aminoacidi, proteine ed enzimi proteolitici. È efficace nel bloccare gruppi amino terminali generati di recente nelle analisi delle sequenze proteiche.
Confezionamento
Flacone di vetro senza fondo. Il contenuto è all′interno di un inserto conico fuso.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
José Pedro Castro et al.
Redox biology, 21, 101108-101108 (2019-01-21)
Aging is accompanied by the accumulation of oxidized proteins. To remove them, cells employ the proteasomal and autophagy-lysosomal systems; however, if the clearance rate is inferior to its formation, protein aggregates form as a hallmark of proteostasis loss. In cells
Wen-Hsien Tsai et al.
Journal of chromatography. A, 1217(49), 7812-7815 (2010-11-04)
A simple sugaring-out assisted liquid-liquid extraction method combined with high-performance liquid-chromatography with fluorescence detection (HPLC-FL) was developed for the extraction and determination of sulfonamides in honey. Sample preparation consisted of acid hydrolysis to release sugar-bound sulfonamides. After derivatization with fluorescamine
Manjeet Deshmukh et al.
Biomaterials, 31(26), 6675-6684 (2010-06-22)
Two vinyl sulfone functionalized crosslinkers were developed for the purpose of preparing degradable poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels (EMXL and GABA-EMXL hydrogels). A self-elimination degradation mechanism in which an N-terminal residue of a glutamine is converted to pyroglutamic acid with subsequent
Laura Contreras-Ruiz et al.
Cornea, 29(5), 550-558 (2010-03-26)
Hyaluronic acid-chitosan nanoparticles (HA-CS NPs) have the potential to serve as a reliable drug delivery system to topically treat ocular surface disorders. We evaluated the in vivo uptake by ocular structures, the acute tolerance, and possible alterations of tear film
Grégoire Danger et al.
Electrophoresis, 29(19), 4036-4044 (2008-10-30)
The first results of chiral separations with the gradient elution isotachophoresis method are presented. As previously described, citrate is used in the run buffer as the leading ion and borate in the sample buffer as the terminating ion. Modulation of