Documenti fondamentali
46143
Supelco
Ofurace
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)acetamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H16ClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.73
Beilstein:
1653655
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Cc1cccc(C)c1N(C2CCOC2=O)C(=O)CCl
InChI
1S/C14H16ClNO3/c1-9-4-3-5-10(2)13(9)16(12(17)8-15)11-6-7-19-14(11)18/h3-5,11H,6-8H2,1-2H3
OWDLFBLNMPCXSD-UHFFFAOYSA-N
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
C Leslie et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 18(6), 876-880 (1989-11-01)
Ofurace, oxadixyl, and alachlor were studied for their effect on hepatic xenobiotic biotransformation in male rats by dosing i.p. with 1 or 100 mg/kg of chemical for 7 days. Ofurace decreased ethoxyresorufin-O-deethylase and aniline p-hydroxylase activities but induced ethoxycoumarin-O-deethylase activity.