Key Documents
43188
Sigma-Aldrich
p-Nitrophenyl-β-D-ribofuranoside
≥98.0% (HPLC), powder
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
product name
p-Nitrophenyl-β-D-ribofuranoside, ≥98.0% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Impurezze
≤0.1% free H-nitrophenol
Solubilità
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C11H13NO7/c13-5-8-9(14)10(15)11(19-8)18-7-3-1-6(2-4-7)12(16)17/h1-4,8-11,13-15H,5H2/t8-,9-,10-,11-/m1/s1
DUYYBTBDYZXISX-GWOFURMSSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3