Key Documents
40234
Sigma-Aldrich
N,N-dimetildodecilammina N-ossido
BioXtra, ≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
N-ossido di lauril-dimetilammina, DDAO, LDAO
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)11N(O)(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.40
Beilstein:
1769927
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161902
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Descrizione
non-ionic
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99.0% (NT)
Forma fisica
powder
PM
229.40 g/mol
tecniche
protein quantification: suitable
Impurezze
≤0.03% peroxides (as H2O2)
CMC
1-2 mM
Punto di fusione
132-133 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C14H31NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2,3)16/h4-14H2,1-3H3
SYELZBGXAIXKHU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La N,N-Dimetildodecilammina N-ossido è un tensioattivo zwitterionico non denaturante con una concentrazione micellare critica (CMC) approssimativa pari a 1 mM. È impiegato per portare in soluzione le proteine e studiare la conformazione e le interazioni molecolari delle macromolecole.
Applicazioni
La N,N-Dimetildodecilammina N-ossido è stata impiegata nella lisi cellulare nella risospensione di aggregati cellulari per analisi di western blot.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Eugenio Daviso et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(42), 16754-16757 (2011-10-04)
Several techniques rely on electron-nuclear interactions to boost the polarization of nuclear spins in the solid phase. Averaging out of anisotropic interactions as a result of molecular tumbling strongly reduces the applicability of such hyperpolarization approaches in liquids. Here we
Gerardo Palazzo et al.
Biochimica et biophysica acta, 1804(1), 137-146 (2009-09-30)
We report on the response of reaction center (RC) from Rhodobacter sphaeroides (an archetype of membrane proteins) to the exposure at high temperature. The RCs have been solubilized in aqueous solution of the detergent N,N-dimethyldodecylamine-N-oxide (LDAO). Changes in the protein
Benesh Joseph et al.
The Journal of biological chemistry, 286(47), 41008-41017 (2011-09-29)
ATP-binding cassette (ABC) transporters are ubiquitous integral membrane proteins that translocate substrates across cell membranes. The alternating access of their transmembrane domains to opposite sides of the membrane powered by the closure and reopening of the nucleotide binding domains is
"Self-immolative" spacer for uncaging with fluorescence reporting.
Raphaël Labruère et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(37), 9344-9347 (2012-08-30)
Stefanie Keis et al.
Journal of bacteriology, 188(11), 3796-3804 (2006-05-19)
The F(1)F(o)-ATP synthases of alkaliphilic bacteria exhibit latent ATPase activity, and for the thermoalkaliphile Bacillus sp. strain TA2.A1, this activity is intrinsic to the F(1) moiety. To study the mechanism of ATPase inhibition, we developed a heterologous expression system in