38739
Dextran sulfate sodium salt from Leuconostoc spp.
low sulfate content
About This Item
Forma fisica
powder
Qualità
low sulfate content
PM
Mw ~10,000
Composizione
sulfur content, 8-13%
Solubilità
water: soluble
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Articoli
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties