31170
2-Deoxy-D-ribose
≥99.0% (TLC)
Sinonimo/i:
2-Deoxy-D-arabinose, 2-Deoxy-D-erythropentose, Thyminose
Saggio
≥99.0% (TLC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −56±2°, 24 hr, c = 1% in H2O
Impurezze
<0.5% Sulphated ash
Residuo alla calcinazione
≤0.5% (as SO4)
Perdita
≤1% loss on drying, 20 °C (HV)
Colore
white
Punto di fusione
89-90 °C (lit.)
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CC=O
InChI
1S/C5H10O4/c6-2-1-4(8)5(9)3-7/h2,4-5,7-9H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1
ASJSAQIRZKANQN-CRCLSJGQSA-N
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?