30423
3-(Dansylamino)phenylboronic acid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonylamino)benzeneboronic acid, 3-(Dansylamido)benzeneboronic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Fluorescenza
λex 337 nm; λem 490 nm (Protein adduct)
λex 337 nm; λem 528 nm in methanol
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Nc3cccc(c3)B(O)O
InChI
1S/C18H19BN2O4S/c1-21(2)17-10-4-9-16-15(17)8-5-11-18(16)26(24,25)20-14-7-3-6-13(12-14)19(22)23/h3-12,20,22-23H,1-2H3
TYXMKSYBCDTGDU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?