30395
(E)-β-Damascone
technical, ≥90% (GC)
Sinonimo/i:
(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-2-buten-1-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.498
Densità
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C=C\C(=O)C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7H,6,8-9H2,1-4H3/b7-5+
BGTBFNDXYDYBEY-FNORWQNLSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?