Documenti fondamentali
249R-2
Sigma-Aldrich
Estrogen Receptor (EP1) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
EP1, monoclonal
application:
citations:
5
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
100
300
500
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
EP1, monoclonal
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stato fisico
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Nota sulla preparazione
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Note legali
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)