237R-1
Her2/Neu (SP3) Rabbit Monoclonal Antibody
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
100
300
500
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SP3, monoclonal
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque™
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stato fisico
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Nota sulla preparazione
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Altre note
Product not available in all regions or countries. Analyte Specific Reagent in the United States. Analytical and performance characteristics are not established. To request more information on this product, please contact technical services at 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
Note legali
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)