AMAB90627
Monoclonal Anti-HER2 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL0268, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti Her2 Antibody, Anti Her2 Antibody - Monoclonal Anti-HER2 antibody produced in mouse, CD340, HER-2, HER2, NEU, NGL
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL0268, monoclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoblotting: 1 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
Isotipo
IgG1
N° accesso Ensembl | uomo
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HER2(2064)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Monoclonal Anti-HER2 antibody produced in mouse has been used in Western blotting.
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Sequenza
Linkage
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)