224M-1
Beta-Catenin (14) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
100
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
14, monoclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
vial of 0.1 mL concentrate (224M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (224M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (224M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (224M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (224M-18)
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque™
Concentrazione
1.0-5.0 μg/mL (predilute)
25-125 μg/mL (concentrate)
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
Isotipo
IgG1
Controllo
fibromatosis of breast
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Visualizzazione
membranous, nuclear
Categorie correlate
Descrizione generale
Qualità
IVD | IVD | IVD | RUO |
Linkage
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Colorectal cancer is the third most common cancer in both men and women. An estimated 136,000 cases of colorectal cancer are expected to occur in 2016.