21955
5(6)-Carboxytetramethylrhodamine N-succinimidyl ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥70% (coupling to amines)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥70% (coupling to amines)
Stato
powder
Solubilità
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
methanol: soluble
Fluorescenza
λex 543 nm; λem 576 nm in methanol
λex 554 nm; λem 584 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)N(C)C)c1
InChI
1S/C29H25N3O7/c1-30(2)17-6-9-21-23(14-17)37-24-15-18(31(3)4)7-10-22(24)29(21)20-8-5-16(13-19(20)28(36)38-29)27(35)39-32-25(33)11-12-26(32)34/h5-10,13-15H,11-12H2,1-4H3
CXYYHBMOVJJZTD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?