C2734
5-Carboxytetramethylrhodamine
≥95% purity (HPLC), solid
Sinonimo/i:
5-TAMRA
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
5-Carboxytetramethylrhodamine,
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Solubilità
water: slightly soluble
ε (coefficiente d’estinzione)
≥85000-97000 at 539-545 nm in methanol
Fluorescenza
λex ~543 nm; λem ~570 nm in methanol
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N(C)(C)c1cc2[o+]c3c(c(c2cc1)c4c(cc(cc4)C(=O)[O-])C(=O)O)ccc(c3)N(C)C
InChI
1S/C25H22N2O5/c1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)32-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)23(18)17-8-5-14(24(28)29)11-20(17)25(30)31/h5-13H,1-4H3,(H-,28,29,30,31)
YMZMTOFQCVHHFB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?