Key Documents
19107
Sigma-Aldrich
UV-VIS detectable IEF Marker solution
pI 8.4, 1 mg/mL in 10 mM NaOH, 0.45 μm filtered
About This Item
Codice UNSPSC:
41105336
NACRES:
NA.26
Sterilità
0.45 μm filtered
Concentrazione
1 mg/mL in 10 mM NaOH
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Suitable as IEF marker for HPCE and IEF gels.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1