17236
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulfonate
BioXtra, ≥99.0% (HPCE)
Sinonimo/i:
3-(N-Phenylmethyl-N,N-dimethylammonio)propanesulfonate, NDSB 256, PDA
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
zwitterionic
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99.0% (HPCE)
Stato
powder
Solubilità
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
C[N+](C)(CCCS([O-])(=O)=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H19NO3S/c1-13(2,9-6-10-17(14,15)16)11-12-7-4-3-5-8-12/h3-5,7-8H,6,9-11H2,1-2H3
MEJASPJNLSQOAG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?