Documenti fondamentali
12731C
Sigma-Aldrich
Porcine Serum
USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
pig sera, pig serum, porcine sera
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Origine biologica
Porcine
Sterilità
sterile-filtered
Composizione
hemoglobin, ≤50 mg/dL
Origine
USA origin
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤50 EU/mL endotoxin
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Porcine Serum has been used as a negative control to block fluorescein isothiocyanate (FITC) labeled hepatitis C virus (HCV) virus-like particles (VLP) in flow cytometry assay.
Nota sulla preparazione
Collected from adult animals.
Risultati analitici
Endotoxin tested
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Articoli
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.