11012005
OACP4 C
human gastric cardia, pleiomorphic: epithelial and fibroblastoid cells, cytoplasmic protrusions
About This Item
Prodotti consigliati
product name
OACP4 C,
Origine biologica
human gastric cardia
Livello qualitativo
Descrizione
Gastric cardia adenocarcinoma
Modalità di accrescimento
adherent
Cariotipo
Aneuploid 53-57 chromosomes
Morfologia
Pleiomorphic: both epithelial and fibroblastoid cells with cytoplasmic protrusions
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione della linea cellulare
Cultures derived from ECACC stocks of this cell line have been whole genome sequenced (Contino, et al 2016) confirming the presence of many of the known mutations that drive oesophageal cancer.
Profilo DNA
Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 12
D16S539: 12
D5S818: 9
D7S820: 9,11
THO1: 9
TPOX: 11
vWA: 16
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Citazione
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3