10830
(+)-Arabinogalactan
≥80% (HPLC), from larch wood
Sinonimo/i:
Polyarabinogalactan
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
larch wood
Saggio
≥80% (HPLC)
Forma fisica
solid
Impurezze
≤15% water
Colore
white to beige
Punto di fusione
>200 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly turbid, colorless to slightly brownish-yellow
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C20H36O14/c1-7-11(23)18(12(24)9(4-21)32-7)34-20-15(27)17(29-3)13(25)10(33-20)6-31-19-14(26)16(28-2)8(22)5-30-19/h7-27H,4-6H2,1-3H3
SATHPVQTSSUFFW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3