Documenti fondamentali
317810
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate
99%
Sinonimo/i:
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt, Magnesium disodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
About This Item
Formula condensata:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COO)2Mg · xH2O
Peso molecolare:
358.50 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[H]O[H].[O-]C(=O)CN(CCN1CC(=O)O[Mg]OC(=O)C1)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Mg.2Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;+2;2*+1;/p-4
IFRDBGYJSLDMHQ-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate (disodium magnesium EDTA) can be used as:     
  • A chelating agent in various fields that binds a wide range of polyvalent cations, including calcium.      
  • A nitrogen precursor salt to synthesize nitrogen-doped porous carbon material via direct pyrolysis for supercapacitor applications.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
317810-250G4061826692318
317810-50G4061838558176