06116
6-(Iodoacetamido)fluorescein
suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-IAF, N-(3′,6′-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-6-yl)-2-iodoacetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
λmax
~489 nm in DMSO
Fluorescenza
λex 488 nm; λem 542 nm in DMF
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccc(NC(=O)CI)cc45)c1
InChI
1S/C22H14INO6/c23-10-20(27)24-11-1-4-14-17(7-11)22(30-21(14)28)15-5-2-12(25)8-18(15)29-19-9-13(26)3-6-16(19)22/h1-9,25-26H,10H2,(H,24,27)
YRDPEKZBFANDFE-UHFFFAOYSA-N
WGK 3