05616
3-Dehydroshikimic acid
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(4S,5R)-(−)-4,5-Dihydroxy-3-oxo-1-cyclohexene-1-carboxylic acid, 5-Dehydroshikimic acid
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -59.0±3.0°, c = 1 in ethanol
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1CC(=CC(=O)[C@H]1O)C(O)=O
O[C@@H]1CC(=CC(=O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C7H8O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1,5-6,9-10H,2H2,(H,11,12)/t5-,6-/m1/s1
SLWWJZMPHJJOPH-PHDIDXHHSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?