T7209
1,1,1,2-Tetrachloroethane
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent
Tensione di vapore
12.0 mmHg
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
liquid
dilution
(for general lab use)
Indice di rifrazione
n20/D 1.481 (lit.)
P. ebollizione
138 °C (lit.)
Punto di fusione
-70.2 °C
Densità
1.598 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1-2(4,5)6/h1H2
QVLAWKAXOMEXPM-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)