Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
G4022
Sigma-Aldrich
cloruro di Oro(III)
ACS reagent, ≥49.0% Au basis
Sinonimo/i:
Acido tetracloroaurico(III), Tetracloroaurato(III) di idrogeno
About This Item
Formula condensata:
HAuCl4 · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
393.83
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Stato
powder, crystals or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: gold
Concentrazione
≥49.0% Au
Impurezze
≤0.1% Insoluble in ether
Cationi in tracce
alkalies and other metals (as sulfates): ≤0.2%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.3H2O/h;4*1H;3*1H2/q+3;;;;;;;/p-3
XYYVDQWGDNRQDA-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Il cloruro di oro(III) triidrato può essere usato come sale precursore di oro nella produzione di nanoparticelle di oro (AuNP) utilizzando svariati agenti riducenti.
Può essere usato anche come catalizzatore nei seguenti processi:
  • HAuCl4 3H2O in PEG 400 viene usato per sintetizzare derivati di spirocromene via reazione one-pot a tre componenti tra isatine/acenaftochinone, composti attivi del metilene e 1,3-dichetoni ciclici/4-idrossicumarina.      
  • Il sistema catalitico Au/CeO2 viene impiegato nell′ossidazione chemioselettiva di alcoli aromatici/alifatici ai corrispondenti composti carbonilici.      
  • Utilizzato nella sintesi di allilnaftaleni per apertura di anello di 1,4-epossi-1,4-diidronaftaleni con alliltrimetilsilano.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Regioselective Gold-Catalyzed Allylative Ring Opening of 1, 4-Epoxy-1, 4-dihydronaphthalenes
Sawama Y, et al.
Synlett, 2010(14), 2151-2155 (2010)
Sang Hui Jun et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(8), 6202-6208 (2015-05-06)
Traditional medicinal plants possess diverse active constituents for exerting their biological activities. Recently, the innovative applications of plant extracts have revealed their promise as 'green' reducing agents for the reduction of metal ions during the synthesis of metallic nanoparticles. Herein
Jairo Pinto Oliveira et al.
Scientific reports, 9(1), 13859-13859 (2019-09-27)
Antibody-coated nanoparticles have recently attracted considerable attention, with the focus falling on diagnostics. Nevertheless, controlled antibody bioconjugation remains a challenge. Here, we present two strategies of bioconjugation with the aim of evaluating the best approach for the coupling of antibodies
Articoli
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.