71361
Sodium carbonate hydrate
purum p.a., ≥99.0% (calc. based on dry substance, T), 9-10 mol/mol water
Sinonimo/i:
Soda
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum p.a.
Saggio
≥99.0% (calc. based on dry substance, T)
Forma fisica
crystals and lumps
fine crystals
Impurezze
9-10 mol/mol water
pH
12 (25 °C, 143 g/L)
Solubilità
water: soluble 142.3 g/L at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1