Key Documents
650447
Sigma-Aldrich
2-Propanolo
99.9%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC), HPLC, suitable for ASTM® 7979 and ASTM® 7968
Sinonimo/i:
isopropanolo, sec-Propil alcol, Alcol isopropilico, IPA, Isopropanolo
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
Beilstein:
635639
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
ID PubChem:
NACRES:
NA.05
product name
2-Propanolo, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
Grado
HPLC Plus
for residue analysis
Livello qualitativo
agenzia
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99.9%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
750 °F
Limite di esplosione
2.0-12.7 %, 93 °C
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.02% water
≤0.5 ppb Fluorescence (quinine) (365 nm)
Residuo dopo evaporazione
≤0.0001%
Residuo alogenato
≤10 ng/L (as heptachlor epoxide)
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7.0 (20 °C)
P. eboll.
82 °C (lit.)
Punto di fusione
−89.5 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 245 nm Amax: ≤1.0
λ: 250 nm Amax: ≤0.30
λ: 275-400 nm Amax: ≤0.005
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il 2-propanolo (isopropanolo) è un alcool secondario. È stato testato come sostituto per alimentare varie pile a combustibile. La polvere di CuO sciolta nel 2-propanolo è stata utilizzata per la sintesi dei colloidi di Cu assistita da ablazione laser. La sospensione di 2-propanolo con Zn(NO3)2 è stata impiegata per la fabbricazione di fotoanodi di acciaio inossidabile rivestito in biossido di titanio (P25-TiO2/SS) con uno strato di P25-TiO2 di spessore uniforme. Questo fotoanodo è stato utilizzato per il processo di degradazione elettrochimica fotocatalitica (ECPC). È stata descritta la preparazione del metil isobutil chetone (MIBK) utilizzando il 2-propanolo come precursore, con una resa di ben il 25%. La solubilità dell′acido benzoico nel 2-propanolo è stata investigata attraverso il metodo gravimetrico nel range di temperatura 277-346 K.
Applicazioni
Adatto per HPLC, spettrofotometria, test ambientali
Il 2-propanolo (isopropanolo) può essere usato nei seguenti processi:
  • Isolamento e determinazione quantitativa dei caroteni e delle xantofille da estratti di pericarpo di Capsicum annum mediante HPLC.
  • Come solvente nella dissoluzione dei precursori di Pt e TiO2 per la fabbricazione di elettrodi di Pt-TiO2/Ti.
  • Come solvente nella sintesi di biarili orto di- e trisostituiti mediante la reazione di accoppiamento incrociato di Suzuki-Miyaura.
  • Come solvente alternativo al benzene nell′analisi dei composti carbonilici totali nell′olio riscaldato e per frittura.
  • Come terreno di reazione nella preparazione di uree cicliche mediante la reazione di CO2 con le diammine in presenza di ossido di cerio puro (CeO2).
Nota sulla preparazione
Prodotto filtrato da un filtro da 0,2 μm
Altre note
I contenitori Pure-Pac® II richiedono l′adattatore MacroValve Micromatic per dispensare solventi, Z560723.
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC e LC-MS
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
2-Propanolo analytical standard
Supelco
91237
2-Propanolo
Metanolo HPLC Plus, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
646377
Metanolo
2-Propanolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1072
2-Propanolo
2-Propanolo United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1570428
2-Propanolo
2-Propanolo ≥99.7%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W292907
2-Propanolo
2-Propanolo for preparative chromatography Prepsolv™
Supelco
1.13350
2-Propanolo
Electrochemical oxidation of alcohols on Pt-TiO2 binary electrodes.
Hasa B, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 38(35), 15395-15404 (2013)
A modified method for the estimation of total carbonyl compounds in heated and frying oils using 2-propanol as a solvent.
Endo Y, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 78(10), 1021-1024 (2001)
A general method for the Suzuki-Miyaura cross-coupling of sterically hindered aryl chlorides: Synthesis of di-and tri-ortho-substituted biaryls in 2-propanol at room temperature.
Navarro O, et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(52), 16194-16195 (2003)
Highly efficient synthesis of cyclic ureas from CO2 and diamines by a pure CeO2 catalyst using a 2-propanol solvent.
Tamura M, et al.
Green Chemistry, 15(6), 1567-1577 (2013)
Solubility of benzoic acid in acetone, 2-propanol, acetic acid and cyclohexane: Experimental measurement and thermodynamic modeling.
Long B, et al.
Fluid Phase Equilibria, 297(1), 113-120 (2010)