60152
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
purum p.a., ≥98.5% (RT)
Sinonimo/i:
Chrome alum, Potassium chromium(III) sulfate dodecahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum p.a.
Saggio
≥98.5% (RT)
Stato
crystals
Punto di fusione
89 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤200 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[K+].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)