Documenti fondamentali
537772
Sigma-Aldrich
2-Pentanone
ultrapure grade, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Methyl propyl ketone
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.13
Beilstein:
506058
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ultrapure grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
27 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
941 °F
Limite di esplosione
8.2 %
Impurezze
≤0.1000% (water)
Indice di rifrazione
n20/D 1.39 (lit.)
P. ebollizione
101-105 °C (lit.)
Punto di fusione
−78 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 72.6 g/L at 20 °C
Densità
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Acetone HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
650501
Acetone
Giacinto S Germinara et al.
Pest management science, 68(3), 371-377 (2011-11-15)
The granary weevil, Sitophilus granarius (L.), is one of the most damaging pests of stored grains, causing severe quantitative and qualitative losses. Sustainable control means, alternative to the commonly used fumigants and broad-spectrum contact insecticides, are urgently needed owing to
Toward rational design of stable, supported metal catalysts for aqueous-phase processing: Insights from the hydrogenation of levulinic acid.
Abdelrahman OA, et al.
J. Catal., 329, 10-21 (2015)
Atmospheric chemistry of 2-pentanone and 2-heptanone.
Atkinson R, et al.
Environmental Science & Technology, 34(4), 623-631 (2000)
On the dissociation of the 2-pentanone ion studied by threshold photoelectron photoion coincidence spectroscopy.
Kercher JP, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 249, 403-411 (2006)
Infinite-dilution binary diffusion coefficients of 2-propanone, 2-butanone, 2-pentanone, and 3-pentanone in CO2 by the Taylor dispersion technique from 308.15 to 328.15 K in the pressure range from 8 to 35 MPa.
Funazukuri T, et al.
International Journal of Thermophysics, 21(6), 1279-1290 (2000)