34852
Ethyl alcohol, pure
≥99.8%, suitable for HPLC, absolute
Sinonimo/i:
Alcol etilico
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Etanolo, absolute, suitable for HPLC, ≥99.8%
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
Grado
absolute
Saggio
≥99.8%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
683 °F
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.2% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
Trasmittanza
210 nm, ≥20%
225 nm, ≥50%
240 nm, ≥80%
260 nm, ≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
−114 °C (lit.)
Formato
neat
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenza
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)