31445
Sodium peroxide
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥95%
Sinonimo/i:
Sodium superoxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impurezze
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.003% total nitrogen (N)
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L)
Punto di fusione
460 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?