Documenti fondamentali
31445-M
Sigma-Aldrich
Sodium peroxide
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥95%
Sinonimo/i:
Sodium superoxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Na2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
77.98
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
agenzia
reag. ISO
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impurezze
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.003% total nitrogen (N)
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L)
Punto di fusione
460 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Al: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Sodium peroxide (Sodium superoxide) has been synthesized by the matrix reaction of sodium atoms and oxygen molecules at high dilution in argon. Its IR spectral studies have been reported.
Applicazioni
Sodium peroxide may be used for the isotope dilution inductively coupled plasma mass spectrometric quantification of Ru, Pd, Ir, Pt and rare earth elements (such as Y, Th, Zr, Hf, Nb and Ta) in various geological samples.
Pittogrammi
Flame over circleCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)