31253
Potassium hexacyanoferrate(III)
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99%
Sinonimo/i:
Potassium ferricyanide, Red prussiate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Saggio
≥99%
Forma fisica
crystalline
tecniche
titration: suitable
Impurezze
≤0.02% hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-)
pH
6-9 (25 °C, 329 g/L)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2