31232
Cloruro di ferro(III)
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99%
Sinonimo/i:
Cloruro ferrico
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 194 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99%
Stato
solid
Impurezze
≤0.001% free chlorine (Cl)
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.05% sub.not precip.b.NH4OH(SO4)
≤0.2% free acid (as HCl)
P. ebollizione
280-285 °C (lit.)
Punto di fusione
37 °C (lit.)
Anioni in tracce
phosphate (PO43-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤5 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe2+: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis of 2-substituted 4(3H)-quinazolinones (yield = 77-93%), via condensation of aldehydes with anthranilamide.
- Oxidation of 1,4-dihydropyridines (1,4-DHPs) to corresponding pyridines.
- Oxidation of 4-isopropyl-1,4-DHP to dealkylated pyridine.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Randal Lee (University of Houston, USA) discusses design considerations for iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes used for biosensing, including synthetic procedures, size, and shape. The effects of these variables are discussed for various volumetric-based and surface-based detection schemes.