31232-M
Cloruro di ferro(III)
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99%
Sinonimo/i:
Cloruro ferrico
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 194 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99%
Forma fisica
solid
Impurezze
≤0.001% free chlorine (Cl)
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.05% sub.not precip.b.NH4OH(SO4)
≤0.2% free acid (as HCl)
P. eboll.
280-285 °C (lit.)
Punto di fusione
37 °C (lit.)
Anioni in tracce
phosphate (PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
As: ≤0.0005%
Cu: ≤0.002%
Fe2+: ≤0.005%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.002%
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis of 2-substituted 4(3H)-quinazolinones (yield = 77-93%), via condensation of aldehydes with anthranilamide.
- Oxidation of 1,4-dihydropyridines (1,4-DHPs) to corresponding pyridines.
- Oxidation of 4-isopropyl-1,4-DHP to dealkylated pyridine.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?