310484
Potassium nitrite
ACS reagent, ≥96.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Saggio
≥96.0%
Stato
powder or crystals
Impurezze
≤0.01% insolubles
pH
7-10 (25 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
350 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.03%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.5%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Stringa SMILE
[K+].[O-]N=O
InChI
1S/K.HNO2/c;2-1-3/h;(H,2,3)/q+1;/p-1
BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- A nucleophile for the nitrosation of diclofenac and diphenylamine into their corresponding N-nitroso derivatives.
- A nitrous acid source for the diazotization of arylamines.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?