270466
2-Methyl-1-propanol
suitable for HPLC, 99.5%
Sinonimo/i:
Isobutanol, Isobutyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.55 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
Saggio
99.5%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
801 °F
Purificato mediante
glass distillation
Limite di esplosione
10.6 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
<0.050% water
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.396 (lit.)
P. eboll.
108 °C (lit.)
Punto di fusione
−108 °C (lit.)
Densità
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 219 nm Amax: 1.00
λ: 230 nm Amax: 0.50
λ: 245 nm Amax: 0.10
λ: 250 nm Amax: 0.05
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 330-400 nm Amax: 0.01
Stringa SMILE
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Identifying Sensory Attributes of Korean Rice Wine (Makgeolli): This study used 2-Methyl-1-propanol for sensory evaluation and chemical analysis to define the flavor profiles of traditional Korean rice wine, highlighting its application in food science and flavor analysis (Wong et al., 2023).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-Butanol; 2-Methyl-2-butanol; 2-Methyl-1-butanol; 3-Pentanol; 1-Butanol; 2-Methyl-1-propanol; 2-Pentanol, 98%; 3-Methyl-1-butanol; 1-Propanol