24254
Trichloroethylene
≥99%
Sinonimo/i:
TCE, Trichloroethene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Tensione di vapore
61 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
770 °F
Impurezze
≤0.003% non-volatile matter
≤0.02% water (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. eboll.
86.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−84.8 °C (lit.)
Densità
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
closed cup - does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
closed cup - does not flash