236101
Barium fluoride
powder, 98%
Saggio
98%
Forma fisica
powder
P. eboll.
2260 °C (lit.)
Densità
4.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[Ba]F
InChI
1S/Ba.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1